Key Documents
AB5112
Sigma-Aldrich
抗帕金蛋白,氨基酸305-323
serum, Chemicon®
别名:
Anti-AR-JP, Anti-LPRS2, Anti-PARK2, Anti-PDJ
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PARK2(5071)
特異性
Parkin。帕金森氏病是一种常见的神经退行性疾病,是由于利用神经递质多巴胺的大脑区域(黑质)中的神经元缓慢死亡引起的。Parkin是最近发现的一种编码大蛋白的基因,可能参与细胞中正常和异常蛋白降解。最近的证据表明,Parkin基因的点突变似乎是某些形式的帕金森病的发病机制。
免疫原
一种19个氨基酸的肽(RILGEEQYNRYQQYGAEEC),对应于人类Parkin蛋白分子的305-323氨基酸。选择内部肽序列以避免与泛素交叉反应的可能性。
表位:氨基酸305-323
應用
使用该抗-Parkin抗体,氨基酸305-323经验证可用于ELISA、WB、IH。
免疫组化: 1:1000 - 1:2000
单位点ELISA
蛋白质印迹:1:1000 - 1:2000(在人类大脑的斑点上识别44-52 kDa的双重序列)
免疫原肽(目录号AG237)可用于预吸收对照。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
外觀
兔血清。 冻干。用50 μL无菌蒸馏水复溶。离心以除去不溶物。不含防腐剂。
儲存和穩定性
自收到之日起,冻干材料在-20°C至-70°C下可保存长达12个月。 复溶后,以未稀释的等分试样在-20°C至-70°C下保存长达6个月。 应避免反复冻/融循环。为了获得更高的稳定性,应添加(1:1)甘油(ACS级或更优级)。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Spatial distribution, cellular integration and stage development of Parkin protein in Xenopus brain.
J M Horowitz, J Myers, V A Vernace, M K Stachowiak, G Torres
Brain research. Developmental brain research null
V D'Agata et al.
The European journal of neuroscience, 12(10), 3583-3588 (2000-10-13)
A mutation in the parkin gene has been identified as the cause for an autosomal recessively inherited form of early onset Parkinson's disease. We have recently isolated the mRNA coding for the rat homologue of parkin and showed its widespread
Genomic organization and expression of parkin in Drosophila melanogaster.
Bae, YJ; Park, KS; Kang, SJ
Experimental & Molecular Medicine null
Nilotinib-induced autophagic changes increase endogenous parkin level and ubiquitination, leading to amyloid clearance.
Lonskaya, I; Hebron, ML; Desforges, NM; Schachter, JB; Moussa, CE
Journal of Molecular Medicine null
Parkin expression profile in dopamine d3 receptor knock-out mice brains.
Velia D'Agata,Adriana Tiralongo,Alessandro Castorina,Gian Marco Leggio,Vincenzo Micale et al.
Neurochemical Research null