物種活性
human, mouse, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MMP9(4318)
一般說明
组织内的全部细胞被细胞外基质(ECM)包围,赋予组织形状和结构。ECM不断被重塑,并且通过该基质内的细胞之间保持恒定的通信。分泌的蛋白质,称为基质金属蛋白酶(MMP),参与细胞基质各种相互作用的调节。MMP是Zn(2+)结合内肽酶,可降解ECM的各种成分。
MMPs是与正常和病理组织重塑过程,伤口愈合,血管生成和肿瘤侵袭有关的酶。MMP9,也称为明胶酶B,是一种分泌酶,可降解I型,II型和III型间质胶原,由正常的肺泡巨噬细胞和粒细胞产生。MMP9在EB病毒感染的淋巴瘤来源细胞系中表达增加,可能是典型浸润性鼻咽癌的显著性。
MMPs是与正常和病理组织重塑过程,伤口愈合,血管生成和肿瘤侵袭有关的酶。MMP9,也称为明胶酶B,是一种分泌酶,可降解I型,II型和III型间质胶原,由正常的肺泡巨噬细胞和粒细胞产生。MMP9在EB病毒感染的淋巴瘤来源细胞系中表达增加,可能是典型浸润性鼻咽癌的显著性。
特異性
与其他物种的反应性尚未得到确认。
可识别大鼠MMP-9 pro和活性形式。该抗体还可与小鼠MMP-9和人MMP-9(未检测的其他种属)反应。与其他MMP家族成员无交叉反应。使用大肠埃希菌表达的活性大鼠92 kDa IV型胶原酶(催化结构域)作为免疫原产生抗体。
免疫原
使用大肠埃希菌表达的活性大鼠92 kDa IV型胶原酶(催化结构域)
表位:催化结构域
應用
抗MMP-9抗体,催化域是用于IH,IP & WB的针对MMP-9的抗体。
研究子类别
MMPs & TIMPs
MMPs & TIMPs
研究类别
细胞结构
细胞结构
蛋白质印迹分析:
使用先前批次的1:1000稀释液。
免疫沉淀:
使用先前批次的1:500稀释液。MMP-9由某些肿瘤细胞系(即HT1080,HL60和U937)组成性产生,但在大多数静止细胞和组织中却不产生。佛波酯TPA刺激某些细胞类型中MMP-9的产生。培养基中的MMP-9水平(pg/mL)通常低于标准蛋白质印迹法检测的阈值。酶可以通过明胶-琼脂糖亲和层析从培养基中浓缩(Goldberg, G.I. et al. J. Biol. Chem. 267, 4583-4591.19920)。这可以防止在某些浓缩培养基显示的68 kDa附近出现抗体结合的假带。
蛋白质印迹:1:2,000。通常在完全还原条件下检测到98-95 kDa pro和92-88 kDa活性形式以及分解产物。在非还原条件下,由于SDS稳定的TIMP和其他抑制剂复合物,可能会检测到其他条带。建议将CC069作为阳性对照。
免疫组化:先前批次的1:100稀释液在冷冻丙酮固定组织中使用。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
使用先前批次的1:1000稀释液。
免疫沉淀:
使用先前批次的1:500稀释液。MMP-9由某些肿瘤细胞系(即HT1080,HL60和U937)组成性产生,但在大多数静止细胞和组织中却不产生。佛波酯TPA刺激某些细胞类型中MMP-9的产生。培养基中的MMP-9水平(pg/mL)通常低于标准蛋白质印迹法检测的阈值。酶可以通过明胶-琼脂糖亲和层析从培养基中浓缩(Goldberg, G.I. et al. J. Biol. Chem. 267, 4583-4591.19920)。这可以防止在某些浓缩培养基显示的68 kDa附近出现抗体结合的假带。
蛋白质印迹:1:2,000。通常在完全还原条件下检测到98-95 kDa pro和92-88 kDa活性形式以及分解产物。在非还原条件下,由于SDS稳定的TIMP和其他抑制剂复合物,可能会检测到其他条带。建议将CC069作为阳性对照。
免疫组化:先前批次的1:100稀释液在冷冻丙酮固定组织中使用。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
品質
已通过蛋白质印迹对L6裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:该批次的1:1000稀释液在10 µg L6裂解液中检测到MMP-9。
蛋白质印迹分析:该批次的1:1000稀释液在10 µg L6裂解液中检测到MMP-9。
標靶描述
92 kDa
聯結
替代品:04-1150
外觀
形式:纯化
纯化兔多克隆抗体溶于含有0.05%叠氮化钠PBS的缓冲液。
纯化的蛋白 A
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
HL60细胞裂解液,U937肺细胞裂解液。
HL60细胞裂解液,U937肺细胞裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Influence of mesh materials on the expression of mediators involved in wound healing.
Asarias JR, Nguyen PT, Mings JR, Gehrich AP, Pierce LM
Journal of Investigative Surgery null
Scutellaria baicalensis attenuates blood-brain barrier disruption after intracerebral hemorrhage in rats.
Jung-Won Shin,Ho-Chang Kang,Jaewon Shim,Nak-Won Sohn
American Journal of Chinese Medicine null
Diagnostic and classification value of metalloproteinases in squamous human laryngeal carcinoma
Christopoulos, TA et al.
International journal of oncology, 24, 1-5 (2004)
I Dafnis et al.
Neuroscience, 210, 21-32 (2012-03-27)
Apolipoprotein (apo) E4 isoform, a major risk factor for Alzheimer disease (AD), is more susceptible to proteolysis than apoE2 and apoE3 isoforms. ApoE4 fragments have been found in AD patients' brain. In the present study, we examined the effect of
A new superinvasive in vitro phenotype induced by selection of human breast carcinoma cells with the chemotherapeutic drugs paclitaxel and doxorubicin.
Glynn, SA; Gammell, P; Heenan, M; O'Connor, R; Liang, Y; Keenan, J; Clynes, M
British Journal of Cancer null