主要文件
8.52165
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH
≥98.5% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
别名:
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H40N4O7S
分子量:
648.77
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-D-Arg(Pbf)-OH, Novabiochem®
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥85.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.5% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m1/s1
InChI 密鑰
HNICLNKVURBTKV-MUUNZHRXSA-N
一般說明
通过Fmoc SPPS引入D-精氨酸氨基酸残基的标准构建块
相关协议和技术文章
Fmoc SPPS的解理和去保护协议
聯結
替代品:04-13-1068
分析報告
颜色(目测):白色至浅黄色至灰棕色
物质外观(目测):粉末
鉴定(IR):通过测试
对映体纯度: ≥ 99.5 %(a/a)
纯度(TLC(011C)): ≥ 98%
纯度(TLC(157B)): ≥ 98 %
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 98.5 %(a/a)
溶解度(1 mmol溶于2 ml DMF):易溶
含量(酸量法): ≥ 85.0 %(a/a)
水(K. F.): ≤ 2.00 %
要查看用于Novabiochem®产品薄层色谱的溶剂系统,请单击此处
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1