主要文件
8.52107
Sigma-Aldrich
Fmoc-ADMA(Pbf)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
别名:
Fmoc-ADMA(Pbf)-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H44N4O7S
分子量:
676.82
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.22
产品名称
Fmoc-ADMA(Pbf)-OH, Novabiochem®
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥96.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
15-25°C
一般說明
在Fmoc SPP期间引入不对称二甲基精氨酸的衍生物。可以使用任何标准的激活方法进行偶联。Pbf保护基的去除发生在TFA介导的裂解反应过程中。Ref [1] 包含合成含有甲基化精氨酸和赖氨酸残基的组蛋白相关肽阵列的方法和方案。
相关方案和技术文章
Fmoc SPPS的裂解和去保护
参考文献
[1] R. Knorr, et al. (2012) 方法., 512, 107.
應用
  • 精氨酸甲基化对tat衍生肽的RNA识别和细胞摄取的影响:研究使用Fmoc-ADMA(Pbf)-OH修饰肽以增强其细胞摄取,与药物输送系统和治疗性分子开发相关(JH Li et al., 2015)。
  • Fmoc固相肽合成研究进展综述了Fmoc-ADMA(Pbf)-OH在推进肽合成技术中的作用,通过开发新的合成策略和生物材料中的应用影响了材料科学领域(R Behrendt, J Offer, 2016)。
聯結
替代品:04-12-1264
分析報告
颜色(目视检查):白色至浅黄色至米黄色
物质外观(目视检查):粉末
鉴别(IR):符合检验
纯度(TLC(157A)): ≥ 98%
对映异构体纯度: ≥ 99.0%(a/a)
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 96.0 %(a/a)
溶解度(1 mmol溶于2 ml DMF):明显可溶
水分(KF法): ≤ 2.0 %
要查看用于Novabiochem®产品TLC的溶剂系统,请点击这里
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2