蒸汽壓力
0.06 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
360 °C
效力
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.81-8.1 % (v/v)
運動黏度
2.5 cSt(25 °C)
bp
215-225 °C/1013 hPa
mp
8-11 °C
轉變溫度
flash point 107 °C
溶解度
<1 g/L
密度
1.06 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
一般說明
合成级
應用
Dimethyladipate for synthesis. CAS 627-93-0, chemical formula CH₃OOC(CH₂)₄COOCH₃.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup