分析報告
Assay (acidimetric): 19.0 - 21.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.917
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.912 - 0.917
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.7 °F - (THF)
閃點(°C)
-21.5 °C - (THF)