化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
solid
mp
179-181 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
InChI 密鑰
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
分析報告
含量测定(HPLC,面积%): ≥ 97.0 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3