主要文件
8.41874
Sigma-Aldrich
Tetraheptylammonium iodide
for synthesis
别名:
Tetraheptylammonium iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H60IN
CAS号:
分子量:
537.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
222-570-1
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
mp
121-124 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C28H60N.HI/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
KCSOHLKZTZMKQA-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 121 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3