化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
206 °C/1013 hPa
mp
16-18 °C
轉變溫度
flash point 107 °C
密度
0.962 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2/p+1
InChI 密鑰
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-O
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.965
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.965
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
104 °C - closed cup