主要文件
8.41620
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethanol
for synthesis
别名:
Cyclohexylmethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O
CAS号:
分子量:
114.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
202-857-8
NACRES:
NA.22
等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
自燃溫度
330 °C
dilution
(for synthesis)
轉變溫度
flash point 77 °C
密度
0.93 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCC1CCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6H2
InChI 密鑰
VSSAZBXXNIABDN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.927 - 0.934
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup