主要文件
8.41562
Sigma-Aldrich
DL-Norvaline
for synthesis
别名:
DL-Norvaline, DL-2-Aminovaleric acid, DL-2-Aminopentanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11NO2
CAS号:
分子量:
117.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
212-082-7
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
303 °C
溶解度
83.9 g/L
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NC(CCC)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3