主要文件
8.41535
Sigma-Aldrich
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
for synthesis
别名:
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, 1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9NO3S
CAS号:
分子量:
223.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
201-567-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
powder
mp
240-241 °C
密度
1.67 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(cc1)N)cccc2
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3