主要文件
8.41398
Sigma-Aldrich
4-Methoxystyrene
for synthesis
别名:
4-Methoxystyrene, 4-Vinylanisole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H10O
CAS号:
分子量:
134.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
211-298-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.5% (GC)
形狀
liquid
轉變溫度
flash point 76 °C
密度
1.002 g/cm3 at 20 °C
SMILES 字串
O(C)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-4-6-9(10-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3
InChI 密鑰
UAJRSHJHFRVGMG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.995 - 1.001
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1