主要文件
8.41328
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric acid
for synthesis
别名:
2-Methylglutaric acid, 2-Methylpentanedioic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O4
CAS号:
分子量:
146.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
210-521-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.00056 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
powder
pH值
2.8 (10 g/L in H2O)
mp
74-76 °C
溶解度
>1000 g/L
密度
1.33 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)C(CCC(=O)O)C
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI 密鑰
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 74 °C
Melting range (upper value): ≤ 77 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
closed cup - does not flash
閃點(°C)
closed cup - does not flash