主要文件
8.41235
Sigma-Aldrich
DL-Serine
for synthesis
别名:
DL-Serine, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid, Ser
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7NO3
CAS号:
分子量:
105.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
206-130-6
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
mp
239 °C (decomposition)
密度
1.537 g/cm3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI 密鑰
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1