主要文件
8.41139
Sigma-Aldrich
3-Fluorophthalic acid
for synthesis
别名:
3-Fluorophthalic acid, 3-Fluoro-1,2-benzenedicarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H5FO4
CAS号:
分子量:
184.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
216-433-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
powder
mp
158-161 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Fc1c(c(ccc1)C(=O)[O-])C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)/p-2
InChI 密鑰
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-L
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 161 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3