化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
450 °C (DIN 51794)
效力
2130 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
311 °C/1013 hPa
mp
8 °C
轉變溫度
flash point 152 °C
溶解度
0.009 g/L
密度
1.046 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N(Cc2ccccc2)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H15N/c1-15(14-10-6-3-7-11-14)12-13-8-4-2-5-9-13/h2-11H,12H2,1H3
InChI 密鑰
LXZGVFCKZRHKMU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.046
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.042 - 1.046
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
305.6 °F
閃點(°C)
152 °C