主要文件
8.40041
Sigma-Aldrich
2-Phenylpyridine
for synthesis
别名:
2-Phenylpyridine, 2-Azabiphenyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H9N
CAS号:
分子量:
155.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
213-763-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.5 hPa ( 30 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
269-270 °C/1013 hPa
轉變溫度
flash point 110 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
n1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11/h1-9H
InChI 密鑰
VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Phenylpyridine for synthesis. CAS 1008-89-5, molar mass 155.2 g/mol.
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.086 - 1.090
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup