主要文件
8.22315
Sigma-Aldrich
1H-苯并三唑
for synthesis
别名:
1H-苯并三唑
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5N3
CAS号:
分子量:
119.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
202-394-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.053 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
solid
自燃溫度
400 °C
效力
560 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
6.0-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O, suspension)
bp
350 °C/1013 hPa
mp
99 °C
轉變溫度
flash point 212 °C
密度
1.36 g/cm3 at 20 °C
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[nH]1nc2c(n1)cccc2
InChI
1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9)
InChI 密鑰
QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 含缓蚀剂1h -苯并三唑的铜(I)配位聚合物:本研究提出了一种用IH-苯并三唑合成的新型铜(I)配位聚合物,在抗腐蚀方面具有潜在的应用前景(Liu et al., 2024)。
  • 铝基材料在聚合物电解质膜燃料电池环境中的腐蚀行为:本文研究了甲基-1H-苯并三唑对铝腐蚀行为的影响,揭示了其在提高燃料电池组件耐久性方面的潜力(Jahan, 2024)。
  • 复合膜修饰铂电极电催化检测Hg (II)在新型金属环配合物中掺入1H-苯并三唑可增强其在汞电催化检测中的效用,提示其可应用于环境监测(Shoba et al., 2024)。
分析報告
含量(HPLC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 95 °C
熔程(上限值): ≤ 99 °C
同一性(IR):通过测试
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
338.0 °F - closed cup
閃點(°C)
170 °C - closed cup