主要文件
8.22290
Sigma-Aldrich
2-Naphthol
for synthesis
别名:
2-Naphthol, 2-Hydroxy naphthaline
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8O
CAS号:
分子量:
144.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
205-182-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 30 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
430 °C
效力
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
294.8 °C/1013 hPa
mp
121.6 °C
轉變溫度
flash point 153 °C
溶解度
1 g/L
密度
1.27 g/cm3 at 20 °C
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
InChI 密鑰
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 119 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
307.4 °F - closed cup
閃點(°C)
153 °C - closed cup