主要文件
8.22163
Sigma-Aldrich
Tribenzylamine
for synthesis
别名:
Tribenzylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5CH2)3N
CAS号:
分子量:
287.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
210-638-3
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
powder
pH值
6.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
mp
91-93 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
InChI 密鑰
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
399.2 °F - closed cup
閃點(°C)
204 °C - closed cup