Key Documents
8.22147
Sigma-Aldrich
四乙基溴化铵
for synthesis
别名:
四乙基溴化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)4NBr
CAS号:
分子量:
210.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
200-769-4
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99% (argentometric)
形狀
crystals
pH值
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>285 °C
密度
1.397 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 单原子催化剂:在表面活性剂包封的钯-多金属氧酸盐合成中,四乙基溴化铵(TEAB)可用于可控组装过程,表明它在催化与药物递送材料科学中的应用潜力(He et al., 2016)。
  • 全硅沸石合成:TEAB可作为模板剂用于全硅beta沸石的无溶剂合成,对二氧化硅材料的工业应用有重要意义,是发挥各种过滤和催化作用的重要材料(Cui et al., 2018)。
  • 广色域背光显示:该研究用TEAB开发高量子效率的掺锌卤化铅锰膜用于背光显示,说明它在先进显示功能材料中的应用潜力(Yang et al., 2023)。
  • 发光层膜的界面工程:在CH3NH3PbBr3发光层膜中掺入TEAB可调节粒径并提高界面性能,说明它可用于提高光伏和显示技术,涉及材料科学和可再生能源领域(Jamaludin et al., 2018)。
  • X射线闪烁应用:TEAB可用于合成X射线闪烁的环境友好型锰卤化物,促进医学成像技术进步,还可用于药物发现和诊断应用(Jiang et al., 2021)。
分析報告
含量(银量法): ≥ 99.0%
水(K.F.): ≤ 1.0%
同一性(IR):通过测试
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
361.4 °F
閃點(°C)
183 °C