主要文件
8.22122
Sigma-Aldrich
Phenanthrene
for synthesis
别名:
Phenanthrene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H10
CAS号:
分子量:
178.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
201-581-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.00012 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
自燃溫度
>450 °C
效力
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
336 °C/1013 hPa
mp
97-100 °C
轉變溫度
flash point 171 °C
溶解度
1.15 mg/L
體積密度
690 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
c21c3c(ccc2cccc1)cccc3
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
InChI 密鑰
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2