蒸汽壓力
5.3 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
455 °C
效力
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
8100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
bp
144 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
轉變溫度
flash point 43 °C
溶解度
5.4 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.811 - 0.813
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.811 - 0.813
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup