蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
solid
自燃溫度
245 °C
運動黏度
8 cSt(80 °C)
mp
65 °C
轉變溫度
flash point 195 °C
密度
0.911 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI 密鑰
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
381.2 °F - open cup
閃點(°C)
194 °C - open cup