主要文件
8.21959
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonamide
for synthesis
别名:
Benzenesulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NO2S
CAS号:
分子量:
157.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
酶委員會索引編號:
202-637-1
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
效力
991 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
149-152 °C
轉變溫度
flash point 250 °C
溶解度
4.3 g/L
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(N)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9)
InChI 密鑰
KHBQMWCZKVMBLN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 155 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3