主要文件
8.20991
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylenediamine
for synthesis
别名:
1,3-Phenylenediamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
1,3-(NH2)2C6H4
CAS号:
分子量:
108.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-584-7
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
1.3 hPa ( 100 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
560 °C
效力
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
283-284 °C/1013 hPa
mp
63-64 °C
轉變溫度
flash point 187 °C
溶解度
350 g/L
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2
InChI 密鑰
WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3