Key Documents
8.20866
Sigma-Aldrich
1-Naphthylammonium chloride
for synthesis
别名:
1-Naphthylammonium chloride, 1-Naphthylamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10ClN
CAS号:
分子量:
179.65
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
209-014-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
效力
680 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
272-275 °C
溶解度
37.7 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H9N.ClH/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h1-7H,11H2;1H
InChI 密鑰
FOKKJVHTXPJHEN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2