主要文件
8.20828
Sigma-Aldrich
1-Methyl-4-piperidinone
for synthesis
别名:
1-Methyl-4-piperidinone, N-Methyl-γ-piperidone
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11NO
CAS号:
分子量:
113.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
215-895-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
pH值
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
60-62 °C/19 hPa
轉變溫度
flash point 58 °C
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N1(CCC(=O)CC1)C
InChI
1S/C6H11NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
HUUPVABNAQUEJW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.978
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup