主要文件
8.20714
Sigma-Aldrich
4-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
别名:
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Isonicotinaldoxime
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(CH=NOH)C5H4N
CAS号:
分子量:
122.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352126
酶委員會索引編號:
211-796-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 50 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
效力
655 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
6.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
130-133 °C
轉變溫度
flash point >110 °C (DIN 51758)
溶解度
10 g/L
體積密度
610 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N1C=CC(=CN=O)C=C1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
XFNAGAQPPRZSFP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3