主要文件
8.20638
Sigma-Aldrich
Methyl hexanoate
for synthesis
别名:
Methyl hexanoate, Methyl caproate, Caproic acid methyl ester, Hexanoic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4COOCH3
CAS号:
分子量:
130.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-425-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
3.7 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
151 °C/1013 hPa
mp
-71 °C
轉變溫度
flash point 41 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.885
Identity (IR): passes test
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
99.5 °F - closed cup
閃點(°C)
37.5 °C - closed cup