主要文件
8.20529
Sigma-Aldrich
9,10-Diphenylanthracene
for synthesis
别名:
9,10-Diphenylanthracene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H18
CAS号:
分子量:
330.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
216-105-1
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
247-252 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
c21c(c(c4c(c2c5ccccc5)cccc4)c3ccccc3)cccc1
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H
InChI 密鑰
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 247 °C
Melting range (upper value): ≤ 252 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3