蒸汽壓力
0.05 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
250 °C
效力
42 mg/kg LD50, oral (Rat)
<160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-5.9 % (v/v)
pH值
9.9 (25 °C, 0.3 g/L in H2O)
bp
236 °C/1013 mbar
mp
3 °C
轉變溫度
flash point 103 °C
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H27N/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h13H,3-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
PXSXRABJBXYMFT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.786 - 0.787
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.786 - 0.787
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
203.0 °F - closed cup
閃點(°C)
95 °C - closed cup