主要文件
820463
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for protease, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41141801
产品名称
Probumin® Bovine Serum Albumin Diagnostic Grade, solution (30%), pkg of 1 L
品質等級
化驗
29-31 g/dL protein basis (biuret)
形狀
solution (30%)
儲存期限
48 mo.
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
pkg of 1 L
製造商/商標名
Probumin®
來源
USA origin
濃度
29-31 g/dL protein (biuret)
技術
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
雜質
Tested for IgG
pH值
7.2-7.4
異物活動
Bluetongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
microbial content by USP tested
preservative, free
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1