主要文件
8.20433
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzaldehyde
for synthesis
别名:
2,4-Dichlorobenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2,4-(Cl)2C6H3CHO
CAS号:
分子量:
175.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
酶委員會索引編號:
212-861-1
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
crystals
自燃溫度
440 °C
效力
3470 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
233 °C/1013 hPa
mp
68-71 °C
轉變溫度
flash point 135 °C
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
InChI 密鑰
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
275.0 °F - closed cup
閃點(°C)
135 °C - closed cup