Key Documents
8.20409
Sigma-Aldrich
Dibenzothiophene
for synthesis
别名:
Dibenzothiophene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8S
CAS号:
分子量:
184.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
205-072-9
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
自燃溫度
>450 °C
pH值
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
331-333 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
轉變溫度
flash point 170 °C
溶解度
0.0015 g/L (Lit.)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
InChI 密鑰
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
338.0 °F
閃點(°C)
170 °C