主要文件
8.20390
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diethyl ether
for synthesis
别名:
Ethylene glycol diethyl ether, 1,2-Diethoxyethane, Diethyl glycol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O2
CAS号:
分子量:
118.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
酶委員會索引編號:
211-076-1
蒸汽壓力
12.5 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥95% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
208 °C
效力
2350 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
120-122 °C/1013 hPa
mp
-74 °C
轉變溫度
flash point 35 °C
溶解度
34 g/L
密度
0.84 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.843
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.01 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup