等級
for synthesis
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
1 hPa ( 16 °C)
化驗
≥94% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
208 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-5.4 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
運動黏度
<7 cSt(40 °C)
bp
174 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
轉變溫度
flash point 51 °C
溶解度
0.00005 g/L
密度
0.73 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
應用
正癸烷,合成级。CAS 号 124-18-5,EC 号 204-686-4,化学式 CH₃(CH₂)₈CH₃。
分析報告
含量测定(GC,area%): ≥ 94.0%(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.728 - 0.732
同一性(IR):通过测试
密度(d 20 °C/ 4 °C):0.728 - 0.732
同一性(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46.0 °C - closed cup