Key Documents
8.20366
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Cyclohexanediol
for synthesis
别名:
trans-1,2-Cyclohexanediol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H10-1,2-(OH)2
CAS号:
分子量:
116.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
215-956-6
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
4 hPa ( 110 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
powder
自燃溫度
360 °C
bp
231-233 °C
mp
100-103 °C (External MSDS)
轉變溫度
flash point 134 °C (External MSDS)
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3