主要文件
8.20358
Sigma-Aldrich
氰尿酸
for synthesis
别名:
氰尿酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C3N3(OH)3
CAS号:
分子量:
129.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-618-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.0001 Pa ( 25 °C)
品質等級
形狀
powder
效力
7700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
3.8-4.0 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
320-330 °C (decomposition)
溶解度
2 g/L
密度
2.5 g/cm3 at 20 °C
體積密度
550 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
InChI 密鑰
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1