主要文件
8.20064
Sigma-Aldrich
S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide
for synthesis
别名:
S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide, AET
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CH2SC(=NH)NH2 · 2HBr
CAS号:
分子量:
281.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
200-257-0
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
mp
188-191 °C
溶解度
50 g/L
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
S(CCN)C(=[N+H2])N.[Br-].Br
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
InChI 密鑰
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 188 °C
Melting range (upper value): ≤ 191 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3