形狀
crystals
mp
225-228 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]CC[N+H3]
InChI
1S/C2H8N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1-4H2;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
BNZCDZDLTIHJAC-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2