主要文件
8.19040
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
for synthesis
别名:
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex® Potassium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
CAS号:
分子量:
404.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
217-895-0
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
272 °C
體積密度
310 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].[K+].N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
相关类别
分析報告
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 99.0 - 101.5 %
Identity (IR): passes test
法律資訊
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2