Key Documents
8.18969
Sigma-Aldrich
3-甲基-1-丁醇
for synthesis
别名:
Isoamyl alcohol, 异戊醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1718835
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
204-633-5
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
3 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥98% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
644 °F
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-9 %, 100 °F
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
pH值
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
運動黏度
5.32 cSt(20 °C)
bp
130 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 43.5 °C
溶解度
25 g/L
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
規格
Saturation Concentration in Air: 11 g/m3 (20 °C) 空气
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.809
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger-Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
110.3 °F - closed cup
閃點(°C)
43.5 °C - closed cup