liquid
效力
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
161 °C/19 hPa
mp
-5 °C
轉變溫度
flash point 113 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI 密鑰
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (morpholine method): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F
閃點(°C)
113 °C