蒸汽壓力
<0.0000004 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (acidimetric)
形狀
solid
效力
1000-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
185 °C
溶解度
soluble >500 g/L
密度
1.1 g/cm3 at 15.6 °C
體積密度
640 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1