Key Documents
8.18557
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)trimethylsilane
for synthesis
别名:
(Chloromethyl)trimethylsilane, Trimethylsilylchloromethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCH2Cl
CAS号:
分子量:
122.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
219-058-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
轉變溫度
flash point 3 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.884
Identity (IR): passes test
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup