主要文件
8.18553
Sigma-Aldrich
Nerolidol
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
别名:
Nerolidol, 3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C[=CHCH2CH2C(CH3)]2(OH)CH=CH2
CAS号:
分子量:
222.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
230-597-5
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1 hPa ( 20 °C)
品質等級
自燃溫度
230 °C
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-4.5 % (v/v)
bp
263-266 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
轉變溫度
flash point 96 °C
溶解度
0.014 g/L
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)(C)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
InChI 密鑰
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
分析報告
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
cis-Nerolidol (GC, area%): 35.0 - 45.0 % (a/a)
trans-Nerolidol (GC, area%): 50.0 - 60.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
262.4 °F - closed cup
閃點(°C)
128 °C - closed cup