主要文件
8.18329
Sigma-Aldrich
5-Bromovaleric acid
for synthesis
别名:
5-Bromovaleric acid, 5-Bromopentanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Br(CH2)4COOH
CAS号:
分子量:
181.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
218-185-3
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
crystals
bp
142-145 °C/17 hPa
mp
38-41 °C
轉變溫度
flash point >112 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
BrCCCCC(=O)O
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChI 密鑰
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 38 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup