主要文件
8.18246
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
for synthesis
别名:
Tetraethylammonium tetrafluoroborate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)4NBF4
CAS号:
分子量:
217.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
207-055-1
NACRES:
NA.22
化驗:
≥97.0% (acidimetric)
形狀:
crystals
品質等級
化驗
≥97.0% (acidimetric)
形狀
crystals
mp
365-368 °C
體積密度
400 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
XJRAKUDXACGCHA-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Assay (ex H₃BO₃): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3